20350
ORBO™ 49P (OVS) Supelpak™-20 especialmente tratado Amberlite™ XAD®-2 (20/40), 270/140 mg
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS) Tube, pkg of 10 ea
Sinónimos:
ORBO™ Supelpak™ 20 series Tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators
Nivel de calidad
Agency
NIOSH 5601
OSHA 62,63,67,70,74
Línea del producto
Amberlite™
ORBO™
composición
Bed A, 270 mg
Bed B, 140 mg
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO™ 49P
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS) Tube
Matriz
XAD-2 (specially cleaned)
tamaño de partícula
20-40 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringActive Filters