Documentos clave
20600-U
Supelco
Cleaned Small PUF Plugs
O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea
Sinónimos:
Small PUF Cartridges
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polyurethane (foam)
Agency
ASTM® D4861,D4947
EPA IP-8,TO-10A
descripción
Replacement Plug
Small PUF
Línea del producto
ORBO
Características
precleaned
envase
pkg of 3 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO 1000
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
22 mm × 7.6 cm
Matriz
PUF Polyurethane foam
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
ORBO-1000 small PUF cartridges are useful for ASTM D4861, EPA IP-8 and EPA TO-10A (Pesticides/PCBs); ASTM D4947 (Chlordane/Heptachlor).
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)