20231
ORBO™ 24 2-HMP en Amberlite™ XAD®-2 (20/40), 150/75 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 105 mm, pkg of 25 ea
Sinónimos:
ORBO™ 2-HMP on Supelpak™ 20N Tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
W,W,W separators
Agency
EPA TO-15
OSHA 52,61
Línea del producto
Amberlite™
ORBO™
composición
Bed A, 150 mg
Bed B, 75 mg
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO™ 24
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 105 mm
Matriz
XAD-2 2-(Hydroxymethyl)piperidine (2-HMP) on XAD-2
tamaño de partícula
20-40 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)