18925
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-Decamethylpentasiloxane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
1,9-Dihydrodecamethylpentasiloxane
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Si](O[Si](O[SiH](C)C)(C)C)(O[Si](O[SiH](C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C10H32O4Si5/c1-15(2)11-17(5,6)13-19(9,10)14-18(7,8)12-16(3)4/h15-16H,1-10H3
Clave InChI
OMABSGMMFGVCDF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)