13607
Diaion® HP-20
pkg of 1000 g
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
envase
pkg of 1000 g
técnicas
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
superficie
~500 m2/g
Matriz
styrene-divinylbenzene
grupo activo de la matriz
polymer
tamaño de partícula
250-850 μm
tamaño de poro
~1.30 mL/g pore volume
260 Å mean pore size
densidad
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
técnica de separación
reversed phase
cadena SMILES
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?