Documentos clave
13601
Supelco
Diaion® HP-2MG
pkg of 100 g
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solid
envase
pkg of 100 g
técnicas
AAS: suitable
LPLC: suitable
superficie
~500 m2/g
Matriz
polymethacrylate
grupo activo de la matriz
polymer
tamaño de partícula
25-50 mesh
tamaño de poro
1.2 mL/g pore volume
170 Å mean pore size
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Diaion® HP-2MG is a methacrylic ester copolymer which is hydrophilic in nature. It is widely used for preconcentration and separation of traces of heavy metal ions. It is also used as adsorbent for polyphenols and surfactants.[1]
Aplicación
Compuestos hidrófobos; antibióticos; alifáticos; cuerpos coloreados; amplio espectro de adsorción de moléculas pequeñas y grandes.
  • Diaion® HP-2MG was used as adsorbent in the determination of metal ions by flame atomic absorption spectrometry.[1]
  • It was used for biosorption of heavy metals by immobilized Aspergillus fumigatus by atomic absorption spectrometry .[2]
Otras notas
Compuestos hidrófobos; antibióticos; alifáticos; cuerpos coloreados; amplio espectro de adsorción de moléculas pequeñas y grandes.
Información legal
Diaion is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Mustafa Soylak et al.
Talanta, 70(5), 1129-1135 (2008-10-31)
A solid phase extraction procedure based on biosorption of copper(II), lead(II), zinc(II), iron(III), nickel(II) and cobalt(II) ions on Aspergillus fumigatus immobilized Diaion HP-2MG has been investigated. The analytical conditions including amounts of A. fumigatus, eluent type, flow rates of sample
Column system using diaion HP-2MG for determination of some metal ions by flame atomic absorption spectrometry
Tuzen, Mustafa, and Mustafa Soylak
Analytica Chimica Acta, 504, 325-334 (2004)
Questions
  1. Is the surface area provided for Diaion® HP-2MG based on the dry or hydrated weight of this product?
    1 answer
    1. The surface area is determined using the dry form of DIAION HP-2MG.