Merck
12633
Supelco
Tigloyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 136,00
US$ 136,00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 136,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12D3H18NO4
Peso molecular:
246.32
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 136,00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Extensión del etiquetado
≥99%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N+](C[C@H](OC(/C(C)=C/C)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H21NO4/c1-6-9(2)12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h6,10H,7-8H2,1-5H3/b9-6+/t10-/m1/s1/i3D3
Clave InChI
WURBQCVBQNMUQT-QOHDDEINSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)