Merck
52437
Supelco
Acetyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-2-(Acetyloxy)-3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) acetyl ester
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 734,00
US$ 734,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 734,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9D3H14NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
206.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 734,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Ensayo
≥97.0% (TLC)
actividad óptica
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Extensión del etiquetado
≥99.0%
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N+](C[C@H](OC(=O)C)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m1/s1/i2D3
Clave InChI
RDHQFKQIGNGIED-FPUGOENOSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)