10305AST
Astec® CHIROBIOTIC® (5 μm) HPLC Column Screening Kit
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinónimos:
Chiral Column Selection Kit
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Astec® CHIROBIOTIC® HPLC Column Screening Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Línea del producto
Astec®
envase
pkg of 1 kit
fabricante / nombre comercial
Astec®
Parámetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matriz
fully porous particle
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
pH operativo
3.5-6.8
técnica de separación
chiral
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- 15024ASTAstec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmSDS
- 12024ASTAstec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmSDS
- 13024ASTAstec® CHIROBIOTIC® R Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmSDS
- 14024ASTAstec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmSDS
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)