11022AST
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Astec® Chirobiotic® V Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L88
descripción
HPLC Column
Línea del producto
Astec®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Astec®
Parámetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matriz
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
vancomycin phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
Intervalo de pH operativo
3.5-7.0
técnica de separación
chiral
Descripción general
- Bonded phase: Vancomycin
- Operating pH range: 3.5 - 7.0
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) or 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Información legal
Aplicación
Estándar
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
This study demonstrates the analysis of Warfarin in plasma samples utilizing chiral and achiral (reversed-phase) LC-MS and effective sample prep to remove endogenous phospholipids
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.