ZRB2713
Anti-Lysozyme C Antibody, clone 1K16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
1,4-beta-N-acetylmuramidase C, EC:3.2.1.17
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
recombinant monoclonal
descripción
clone 1K16
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 16.54 kDa
observed mol wt ~15 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
N-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... LYZ(4069)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in HL-60 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Lysozyme C in HL-60 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Lysozyme C in Human bone marrow tissue lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Lysozyme C peptide with a KD of 1. 0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected Lysozyme C in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC)..
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Lysozyme C in HL-60 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Lysozyme C in Human bone marrow tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)