ZRB2123
Anti-Bacteriophage MS2 Antibody, clone 1B21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B21, recombinant monoclonal
descripción
1B21 Clone
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 13.86 kDa
observed mol wt ~15 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
virus
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
Unknown
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in lysates from K562 cells spiked with Bacteriophage MS2.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Bacteriophage MS2 in lysates from K562 cells spiked with MS2, but not in unspiked lysates.
Tested applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Bacteriophage MS2 with a KD of 3.2 x 10-7 in an affinity binding assay.
ELISA Analysis: 3 μg/mL from a representative lot detected Bacteriophage MS2 in ELISA.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?