ZRB1568
Anti-Phospho-IRF-3-(Ser396) Antibody, clone 2M20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Interferon regulatory factor 3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2M20, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 47.22 kDa
observed mol wt ~55 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine, monkey, horse
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer396)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells overnight serum starved and treated with Calyculin A and Okadaic acid.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected IRF-3 phosphorylated on serine 396 in lysates from HeLa cells overnight serum starved and treated with Calyculin A (50 nM) and Okadaic acid (500 nM).
Tested applications
Affinity Binding Assay:A representative lot of this antibody bound Phosphorylated IRF3-Ser396 Peptides with a KD of 4.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Peptide Inhibition Assay Analysis: Target band detection in lysate from HeLa cells treated with Calyculin A and Okadaic acid was prevented by preblocking of a representative lot with phosphorylated IRF3-Ser396 peptide.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected IRF-3 in human colon cancer tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)