ZRB1008
Anti-GluR2 Antibody, clone 1K4, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
AMPA-selective glutamate receptor 2, GluA2, GluR-2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor 2, Glutamate receptor ionotropic AMPA 2
Productos recomendados
origen biológico
rabbit (recombinant)
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1K4, recombinant monoclonal
monoclonal
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 98.69 kDa
observed mol wt ~100 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunofluorescence: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:1,000
western blot: suitable using 1:1,000
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Gria2;Glur2(29627)
Categorías relacionadas
Descripción general
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100-1,000 dilution from a representative lot detected GluR2 in rat brain and human brain tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GluR2 in human brain and rat brain tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GluR2 in Rat E18 cortical neurons.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Elija opciones sostenibles para su investigación con los anticuerpos recombinantes ZooMAb® alternativos más ecológicos. Estos anticuerpos sin BSA ni portadores se envían en envases que generan pocos residuos y ofrecen la máxima estabilidad sin comprometer el rendimiento.
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.