ZRB003845
Anti-KRas Antibody, clone 2J13, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
GTPase KRas, K-Ras 2, Ki-Ras, c-K-ras, c-Ki-ras
Productos recomendados
origen biológico
rabbit (recombinant)
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2J13, recombinant monoclonal
monoclonal
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 21.66 kDa
observed mol wt ~21 kDa
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
gene knockdown: suitable using 1:1,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:400
western blot: suitable using 1:1,000
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRAS; KRAS2; RASK2(3845)
Descripción general
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
RNAi/siRNA/Gene Knockdown Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected KRas in lysates from wild type HeLa cells, but not in lysate from KRAS knockout HeLa cells.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?