Documentos clave
Z765597
Tube rack for Benchmixer XL multi-tube vortexer
Holds 15 x 50 mL tubes
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 99,40
US$ 99,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 99,40
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
US$ 99,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
Holds 15 x 50 mL tubes
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BV1010-500
Descripción general
Benchmixer XL vortexer head adapters to hold multiple tubes.
This rack enables the use of 15 x 50 mL tubes in the BenchMixer XL heavy-duty hands-free mixing vortex mixer. It is ideal for the QuEChERS pesticide analysis method.
Información legal
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)