Documentos clave
Z763608
Incu-Shaker Mini universal spring platform
L × W 14 in. × 12 in.
Sinónimos:
shaker spring platform
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 830,00
US$ 830,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 830,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.77
US$ 830,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific H1000-P-SP
L × An
14 in. × 12 in.
Descripción general
Universal platform for Incu-Shaker Mini.
Información legal
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)