Documentos clave
Z763373
Orbi-Shaker XL orbital shaker with flat mat platform
AC/DC input 115 V AC
Sinónimos:
orbital mixers, orbital shakers, stirring plates
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BT1011
Parámetros
30-300 rpm speed
L × An × Al totales
18.5 in. (47 cm) × 21.25 in. (54 cm) × 5 in. (12.5 cm)
plataforma L × An
17.8 in. (45 cm) × 17.8 in. (45 cm)
peso
30 kg
aplicaciones
PFAS testing
Descripción general
The Orbi-Shaker XL offers flask capacity that far exceeds most bench-top models. With the large platform and powerful, beltless motor drive, the Orbi-Shaker XL is capable of mixing up to 5 x 2 L flasks or 9 x 1 L flasks simultaneously. The included non-slip rubber mat platform is ideal for low speed applications, while the convenient MAGic Clamp platform is also available for high speed mixing of Erlenmeyer flasks, tube racks or microplates. The MAGic Clamp allows for instant flask clamp exchange without the use of tools, screws or any other hardware.
Información legal
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.