Documentos clave
Z757357
Sartorius Proline® Plus mechanical pippettor
single channel, volume 2-20 μL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 399,00
US$ 399,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 399,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 399,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
electronic: no
single-channel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Sartorius 728030
volumen
2-20 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
The Sartorius Proline Plus pipettes of the Biohitfamily are high quality with a light pipetting force. With robust design, the Proline Plus is suitable for variable every day laboratory applications and covers the full range of 0.1μL to 10 mL.
  • Reduced pipetting forces prevent RSI and improve the results
  • Accurate and precise
  • Contamination free pipetting with Safe-Cone Filters
  • Robust design
  • Easiest pipette to maintain
Información legal
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)