Z635146
Sartorius mLINE® mechanical pipettor
Single channel, volume 2-20 μL
Sinónimos:
Biohit pipettes, pipettor
Seleccione un Tamaño
US$ 643,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 643,00
Productos recomendados
Características
electronic: no
single-channel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Sartorius 725030
intervalo de medición del volumen
2-20 μL
volumen
20 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Extremely light pipetting and tip ejection
- Unique safety features
- Stepless volume adjustment and patented volume locking system
- Thermal insulation of internal components to improve accuracy
- Full autoclavability without disassembling
- Easy cleaning, maintenance and calibration
- ID tag and color-coded caps
- Safe-Cone Filters and unique ejection
- Opti-load tip mounting mechanism for even tip sealing and light tip ejection in multichannel pipettors
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)