Documentos clave
Z755923
Nunclon® cell culture dishes
diam. × H 100 mm × 15 mm, sterile; γ-irradiated
Sinónimos:
cell culture dish, cell culture plate, cell culture plates, petri dishes
Seleccione un Tamaño
150 EA
US$ 387,00
US$ 387,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
150 EA
US$ 387,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.22
US$ 387,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polystyrene dishes with lids
round
esterilidad
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Características
lid
envase
case of 150 ea (Internal packs of 10)
fabricante / nombre comercial
Nunc 150350
diám. × Al
100 mm × 15 mm
Placa: diám. × Al
100 mm × 15 mm
superficie
56.7 cm^2
tipo de unión
Nunclon Delta surface
Descripción general
  • Large range available, treated for cell culture but with many other uses
  • Optically clear and very flat for use in microscope
  • Non-toxic
  • Certified surface treatment for optimal cell attachment and growth
Información legal
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)