Documentos clave
TMO150318
Nunclon® cell culture dishes
diam. 35 mm, with lid, Nunclon® Delta treated, case of 500 ea
Sinónimos:
cell culture dish, cell culture treateddish
Seleccione un Tamaño
500 EACH
US$ 592,00
US$ 592,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EACH
US$ 592,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
US$ 592,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polystyrene dishes with lids
esterilidad
sterile; γ-irradiated
envase
case of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Nunc 150318
Diámetro
35 mm
Descripción general
  • Large range available, treated for cell culture but with many other uses
  • Optically clear and very flat for use in microscope
  • Non-toxic
  • Certified surface treatment for optimal cell attachment and growth
Información legal
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)