Documentos clave
Z744004
Worthington Accessories
rack for 5 drawers for LS3000 liquid nitrogen refridgerator
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 501,00
US$ 501,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 501,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
US$ 501,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Worthington RS30-9C50
técnicas
cryopreservation: suitable
Categorías relacionadas
Descripción general
All Worthington cryostorage refrigerators and dewars each comes with a standard lid, so it is not necessary to purchase an additional one. However, many customers buy spare caps/necktube cores in order to modify them so that different kinds of sample storage devices can be suspended into a storage cannister.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)