Documentos clave
Z740159
LifeSep magnetic separator unit
96F, for 96 well tray
Sinónimos:
cell sorting magnetic seperation unit
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.850,00
US$ 1.850,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.850,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.56
US$ 1.850,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
for 96 well tray
fabricante / nombre comercial
Dexter Magnetic Technologies 2501008-1
Categorías relacionadas
Descripción general
Durable, easy-to-use and designed to accommodate industry standard microtitre plates. For use in cell sorting, RNA and DNA isolation and purification of biomolecules. Fast and easy aspiration is achieved with our Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) magnet configuration.
Características y beneficios
  • Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
  • Optimized field gradient within wells
  • Rapid separation of micro- and nanometer beads
  • Easy aspiration
  • Superior particle retention
  • Removable base for easy cleaning
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)