Documentos clave
Z740157
LifeSep magnetic separation stand
50SX, for 50 mL tubes
Sinónimos:
magnetic separation equipment
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.030,00
US$ 2.030,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.030,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.56
US$ 2.030,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
for 50 mL tubes
fabricante / nombre comercial
Dexter Magnetic Technologies 2501022-1
Categorías relacionadas
Descripción general
Magnetic separators for single tubes are durable and easy-to-use. For use in cell sorting, RNA and DNA isolation and purification of biomolecules. Fast and easy aspiration is achieved with our Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) magnet configuration.
  • Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
  • Open-faced design for clear visibility
  • Rapid separation of micro- and nanometer beads
  • Easy aspiration
  • Superior particle retention
  • Removable base for easy cleaning
  • Durable and easy to use
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)