Documentos
LSKMAGS08
Millipore
Soporte magnético PureProteome
The PureProteome Magnetic Stand is designed to rapidly & easily isolate magnetic particles from up to eight 1. 5 mL or 2. 0 mL tubes.
Sinónimos:
Magnetic Bead Stand, Magnetic Separation Stand
About This Item
UNSPSC Code:
41116133
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NA.56
material
self-standing
feature
binder
manufacturer/tradename
PureProteome
technique(s)
RNA purification: suitable (with magnetic beads)
protein purification: suitable
shipped in
ambient
General description
El soporte magnético PureProteome contiene un imán desmontable.
Application
Categoría de investigación
Cultivo celular
Features and Benefits
  • Permite procesos reproducibles
  • Resultados comparables con protocolos estándar
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Visite la Librería de documentos
Artículos
PureProteome™ Protein A and G Magnetic beads provide a rapid and reproducible means to purify immunoglobulins (IgG) using the KingFisher Duo particle processor.
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.