Documentos clave
Z722804
Accesorios para centrífuga Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R.
Rotor, 8 place without tube holders, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
to hold 8 x 1467, 1468 buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1418
Parámetros
3,305 max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models Rotafix 32A and Universal 320/320R
Categorías relacionadas
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1