Z720771
Nunclon® Δ Multidishes
6 wells, flat bottom
Sinónimos:
6well plate
Seleccione un Tamaño
US$ 396,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 396,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene wells
esterilidad
sterile; γ-irradiated
Características
lid
envase
case of 75 ea
fabricante / nombre comercial
Nunc 140675
volumen máximo
3 mL
tamaño
6 wells
superficie
9.6 cm2 , per well
volumen de trabajo
3 mL
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
Características y beneficios
- Available as flat well bottom and stackable.
- Sterilized using γ irradiation.
- Certified as non-pyrogenic.
- Proper identification of well done using alphanumerical codes.
- Ideal vented lids enable gas exchange.
- Recessed areas around wells serve as a water reservoir and lower evaporation from wells.
- Lids supported by notched corners for easy orientation.
- The open format of raised rim provides convenient and secure manipulation of the cells.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)