Documentos clave
Z719641
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 300 μL, rack of 96, sterile
Seleccione un Tamaño
960 EA
US$ 104,00
4800 EA
US$ 386,00
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
960 EA
US$ 104,00
4800 EA
US$ 386,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless
polypropylene
esterilidad
sterile
Características
barrier: no
graduations
envase
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
rack of 96
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Sorenson 31790T
volumen máximo
300 μL
volumen
300 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Información legal
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)