BR781327
BRAND® PCR tubes and caps, strips of 8
domed caps
Sinónimos:
BIO-CERT, Cap Strips, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
Seleccione un Tamaño
US$ 342,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 342,00
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
domed cap
polypropylene tube
esterilidad
non-sterile
Características
neck thread push fit
domed caps
envase
pack of 250 ea
pkg of (250 tube strips + 250 cap strips)
fabricante / nombre comercial
BRAND 781327
técnicas
PCR: suitable
capacidad
0.2 mL
volumen de trabajo
0.2 mL
tipo de unión
non-treated surface
Aplicación
Características y beneficios
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)