Documentos clave
Z710237
Nichipet glass tip for Eco pipette
volume range 100-1000 μL
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 286,00
US$ 286,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 286,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
US$ 286,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Materiales
colorless
glass
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 10 ea (Racked)
fabricante / nombre comercial
Nichiryo 00-GLT-L
disponibilidad
not available in (Not available in France)
volumen máximo
1 mL
intervalo de volumen
100-1000 μL
volumen
100—1000 μL
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. how many of these are in one pack?
    1 answer
    1. Each box of this product contains 10 pipettes.
      Helpful?
  2. Are these tips reusable or single-use? What does EA mean?
    1 answer
    1. This product is exclusive to the Nichipet Eco pipette. The item is supplied in a package of 10 tips each - 10EA. The tips can be used repeatedly if pipetting from the same sample. The product is not specifically recommended as being a multi-use product. Cleaning and reuse would be at the discretion of the researcher.