S7939
Solvent Safe™ pipette tips
volume range 1-200 μL
Sinónimos:
carbon fiber pipette tips, solvent safe pipette tips
Seleccione un Tamaño
US$ 824,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 824,00
Productos recomendados
Materiales
carbon fiber
colorless
esterilidad
non-sterile
Características
barrier
envase
pack of 2500 ea (Bag)
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 5069B
Longitud
2 5/16 in. (58.8 mm)
volumen máximo
200 μL
intervalo de volumen
1-200 μL
volumen
1—200 μL
compatibilidad
for use with
- Biohit Variable 50-200 μl
- Eppendorf Response 4850 20-500 μl
- Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
- Eppendorf Research Pro 4860 20-300 μl
- Finnpipette 4027/4500 Digital 40-200 μl
- Nichiryo BenchMate 20-200 μl
- Pipetman P-200 20-200 μl
- Rainin EDP-Series 250 (Limited Draw)
- Transferpette 20-200 μl
Descripción general
- Solvent Safe carbon filter pipette tips
- Filters block corrosive vapors created when pipetting volatile organic solvents such as TFA
- Safely and accurately pipette phenol/chloroform DNA extractions
- Perform peptide synthesis and HPLC analysis
- Excellent alternative to glass pipettes
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)