Documentos clave
Z710180
Nichipet Eco pipette
volume 20-200 μL
Sinónimos:
Eco pipette
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.430,00
US$ 1.430,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.430,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 1.430,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
With glass tip
Características
electronic: no
single-channel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nichiryo 00-NPC-200
intervalo de medición del volumen
20-200 μL
volumen
200 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Providing the accuracy and precision of a micropipette with the compatibility of glass. Glass tips allow pipetting of substances not compatibile with plastic.
  • Glass tip enables totally bias free liquid handling for endocrine disruptors analysis
  • 4 sizes cover a wide volume range (20-10000 μL)
  • Nozzle with double O-rings enables easy tip fitting/ejection
  • Reliable sealing nozzle is PTFE and piston is ceramic
Aplicación
Nichipet Eco pipette is suitable for sample transfer from different environmental and food samples.
Características y beneficios
  • Micropipette provides accuracy and precision
  • Glass tips provide reliability and stability
  • Glass tips enable bias-free liquid handling for endocrine disruptor studies
  • The double-O-ring design enables the attachment of the glass tip to the micropipette
  • Made of Polytetrafluoroethylene (PTFE) nozzle and a ceramic piston
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)