Documentos clave
Z640557
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, racks
volume 0.1-20 μL
Sinónimos:
pipetting tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiales
colorless
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 480 (5 racks of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030 075.005
Eppendorf® 022491067 (USA)
intervalo de medición del volumen
0.1-20 μL
Longitud
40 mm
volumen máximo
20 μL
Descripción general
Biopur guaranteed sterile, pyrogen-free, RNase-free, DNA-free and ATP-free, for applications in pharmaceutical and food industries, molecular biology and cell technology.
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Información legal
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)