Z629243
Vivacell 250 ultrafiltration concentrator membrane inserts
MWCO 30 kDa
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
esterilidad
non-sterile
envase
package of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Sartorius VC2521
disponibilidad
not available in USA and Canada, ROW
Parámetros
4 bar max. pressure (60 psi)
An × Al
116 mm × 235 mm
volumen de bloqueo
600 μL
área de la membrana
40 cm2
tamaño tubo
250 mL , centrifuge bottle
volumen de trabajo
250 mL
tamaño de poro
30 kDa MWCO
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)