Documentos clave
Z601209
Hettich® MIKRO 120 centrifuge accessories
adapter for 0.4 mL tubes 6x45 mm
Seleccione un Tamaño
6 EA
US$ 236,00
US$ 236,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
US$ 236,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
US$ 236,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Características
Holds 0.2 mL tubes
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 2024
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 1213-A, 1226-A, 1252-A, 1258-A, 2428, 2434, 2437 (rotors)
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)