Z740085
BRAND® pipette tips
volume 0.5-5 mL, bulk
Sinónimos:
BRAND tips, micropipette tips, pipette tips, tips
Seleccione un Tamaño
US$ 125,00
Disponible para envío el28 de marzo de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 125,00
Disponible para envío el28 de marzo de 2025Detalles
Productos recomendados
Materiales
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
esterilidad
non-sterile; autoclaved
Características
bulk
envase
pack of 200 ea (1 bag of 200)
fabricante / nombre comercial
BRAND 702595
volumen máximo
5 mL
volumen
0.5-5 mL
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY: Virgin raw materials, Manufactured under controlled room conditions, Intensive in-process controls, Visual inspections, Batch management, Final product inspection, Proven functionality
- Perfect fit for the Transferpette® micropipette and many other pipettes.
- The tip system for all requirements.
- BRAND pipette tips and filter tips as well as the corresponding TipBoxes are autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)