Documentos clave
Z362727
Sigma-Aldrich
Nalgene® polycarbonate Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
Sinónimos:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 322,00
US$ 322,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 322,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.43
US$ 322,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
flat bottom
polycarbonate
wide-neck
Junta
joint stopper5
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Stoppers
without cap
envase
pack of 12
case of 24
fabricante / nombre comercial
Nalgene 4103-0125
capacidad
125 mL
Descripción general
Autoclavable; however, repeated autoclaving may cause some loss of mechanical strength.
Otras notas
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)