F0152
Nalgene® baffled shake flask
flask capacity 250 mL, Beaded neck
Sinónimos:
cell flask, cell flasks, conical flasks
Seleccione un Tamaño
US$ 156,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 156,00
Productos recomendados
Materiales
beaded neck transparent polycarbonate flask
transparent polycarbonate
descripción
Autoclavable
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
graduations 25 mL
without cap
envase
case of 4
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 4110-0250
matraz capacidad
250 mL
matraz volumen de trabajo
250 mL
cuello diám.
26.9 mm
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Nalgene® baffled reusable conical flasks are ideal for providing the optimum conditions for effective cell culture, fermentation, and genetic engineering procedures.
- Manufactured using transparent polycarbonate for excellent sample visibility and mechanical strength.
- Graduated - for determining accurate fluid levels.
- Autoclavable - Able to withstand temperatures up to +121°C.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)