Documentos clave
Z362808
Nalgene® Polymethylpentene Erlenmeyer flask
capacity 250 mL
Sinónimos:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
Seleccione un Tamaño
4 EA
US$ 174,00
US$ 174,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
US$ 174,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 174,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless polypropylene cap
flat bottom
narrow-mouth
polymethylpentene
Junta
Joints neck (38)
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Screw cap
with cap
envase
pack of 4
fabricante / nombre comercial
Nalgene 4109-0250
capacidad
250 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Excellent combination of autoclavability, chemical resistance, impact strength, and clarity. Transparent to microwave radiation. Polypropylene screw closure.
Otras notas
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)