Documentos clave
Z333980
BRAND® pipette fillers
Standard, for pipettes up to 10 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 29,80
US$ 29,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 29,80
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 29,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
natural rubber
descripción
3 valves
Características
Standard
for pipettes up to 10 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND 25300
volumen
10 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Simple pipetting aids for volumetric and graduated pipettes. Control of the functions by squeezing the appropriate valves between thumb and fore finger.
Otras notas
BR25300 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2