This natural rubber filler has a 1/4 in. or 6.35 mm diameter opening and will accommodate pipettes up to 50 mL. The 4.79 mm diameter pipette would not be suitable.
Z136468
Pipette fillers
red natural rubber bulb type
Seleccione un Tamaño
US$ 48,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 48,60
Productos recomendados
Materiales
red natural rubber bulb
fabricante / nombre comercial
RED-001
Categorías relacionadas
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Does Z136468 pipette filler fit 10 ml (7.87mm diameter) and 1 ml (4.79 mm diameter) pipettes
1 answer-