Documentos clave
Z329991
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 1000 mL
Sinónimos:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 215,00
US$ 215,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 215,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 215,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
Junta
Joints threaded neck (GL28)
descripción
dropper nozzle caps available
Características
with cap
envase
pkg of 25
fabricante / nombre comercial
BRAND 129462
capacidad
1000 mL
diám. × Al
94 mm × 212 mm
Descripción general
Sparsame Vielzweck Flasche
Otras notas
BR129462 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)