Documentos clave
Z252034
Nalgene® drop-dispenser bottle
capacity 60 mL (2 oz)
Sinónimos:
dispensing bottle, drop bottle
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 149,00
US$ 149,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 149,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 149,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
Junta
Joints threaded neck (20-415)
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 2411-0060
capacidad
60 mL (2 oz)
cierre tamaño
20 mm
Descripción general
Always dispenses one drop at a time. One-hand operation. Leakproof. Captive spout cap won′t pop out or leak when bottle is squeezed.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)