Documentos clave
CLS1500P1L
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 1 L, polypropylene, with GL-63 PP screw cap
Sinónimos:
laboratory bottles, plastic bottles, reagent bottles
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 238,00
US$ 238,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 238,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 238,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
Características
cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 1500P-1L
Al × D.E.
204 mm × 108 mm
capacidad
1 L
Adaptador
45
Categorías relacionadas
Descripción general
These bottles are manufactured from translucent polypropylene. They are supplied with PP screw top caps.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.