Documentos clave
Z329975
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 250 mL
Sinónimos:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
Junta
Joints threaded neck (GL25)
descripción
dropper nozzle caps available
Características
with cap
envase
pkg of 50
fabricante / nombre comercial
BRAND 129448
capacidad
250 mL
diám. × Al
59 mm × 140 mm
Descripción general
Sparsame Vielzweck Flasche
Otras notas
BR129448 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)