Z327492
BRAND® graduated cylinders, PMP, blue scale
volume 2,000 mL
About This Item
Productos recomendados
Características
subdivision 20 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
2,000 mL
Altura
535 mm
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)