Z327581
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 100 mL, blue graduations
Seleccione un Tamaño
US$ 135,00
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 135,00
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Características
subdivision 1 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
100 mL
Altura
250 mm
color
blue graduations
aplicaciones
PFAS testing
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.