Z327468
BRAND® graduated cylinders, PMP, blue scale
volume 1,000 mL
About This Item
Productos recomendados
Características
subdivision 10 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
1,000 mL
Altura
440 mm
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)