Z324469
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA measuring cylinder
volume 50 mL
Seleccione un Tamaño
US$ 89,70
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 89,70
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
Productos recomendados
Características
subdivision 1 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
Altura
200 mm
volumen
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)